Learn More
Acétate de zinc dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10794961 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10794961
Marque: Fisher Chemical Z/0650/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Specifications
Point de fusion 237°C
CAS 5970-45-6
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Numéro MDL 66961
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
CID PubChem 2724192
Poids de la formule 219.5g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.