Learn More
Acétate de zinc dihydraté, Puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, E 650, 99-102 %, Solstice
BIOPHARMA
Product Code. 15622730
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Unit Size:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15622730 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15622730 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 250441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    107.37€ / 1kg
    Économisez 11.63€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux spécifications analytiques DAB, E650 ,99-102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc Acetate Dihydrate
CAS 5970-45-6
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Formule linéaire Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro MDL MFCD00066961
Numéro UN 3077
Beilstein 3732513
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
CID PubChem 2724192
Poids de la formule 219,51g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 102 %
Qualité puriss.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc acetate dihydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc acetate-2-hydrate