Learn More
Acétate de zinc dihydraté, Puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, E 650, 99-102 %, Solstice
Code produit 15632730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15632730 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15632730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2504425KG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Note relative au nom Puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, E 650, 99-102%
CAS 5970-45-6
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 à 102%
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Formule linéaire CH3COONa · 3H2O
Numéro MDL MFCD00071557
Beilstein 3732513
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Nom IUPAC zinc ; diacétate ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
CID PubChem 2724192
Poids de la formule 219.51
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Densité 1.750 g/cm3