Learn More
Acétate de zinc dihydraté, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 % (KT), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc acetate dihydrate |
| Point de fusion | 100°C |
| Couleur | Gris |
| pH | 6 to 8 (at 20°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Informations sur la solubilité | In water 311g/L at 20°C |
| Afficher plus |