Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15618210 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 15618210
Marque: Honeywell Research Chemicals Z0625500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5970-45-6
Formule moléculaire C4H10O6Zn
Poids moléculaire (g/mol) 219.498
Numéro MDL MFCD00066961
Clé InChI BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn
CID PubChem 2724192
Nom IUPAC zinc;diacetate;dihydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc acetate dihydrate
Point de fusion ∼100°C
Couleur Gray
pH 6.0 to 8.0 (at 20°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3732513
Poids de la formule 219.51g/mol
Odeur Vinegar-like
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.750g/cu.cm at 20°C