Learn More
Zinc acetate dihydrate, Technical, ≥99%, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
Paper / Poly Bag
Conditionnement:
25kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc acetate dihydrate |
| Note relative au nom | Technical, ≥99% |
| CAS | 5970-45-6 |
| Quantité | 25 kg |
| Formule moléculaire | C4H10O6Zn |
| Formule linéaire | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
| Numéro MDL | MFCD00066961 |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3732513 |
| Synonyme | zinc acetate dihydrate, zinc diacetate dihydrate, zinc ii acetate dihydrate, unii-fm5526k07a, acetic acid zinc salt, zinc acetate usp, acetic acid, zinc salt, dihydrate, zinc acetate, dihydrate, galzin tn |
| Afficher plus |