Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à vortex RX3
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Orbite:
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement à vitesse fixe unique, à commande électronique, 3000 tr/min.
- Démarrage automatique lorsque le tube est enfoncé sur le support
- Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
- Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
- Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
- Protection IP 42 contre les particules et les liquides
- Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,5 mm |
| Vitesse de rotation | 3 000 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 15 W |
| Type de produit | Agitateur Vortex |
| Matériau | Alliage de zinc, technopolymère |
| Profondeur (métrique) | 165 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 165 x 150 x 130 mm |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Afficher plus |