Learn More
Arséniure de zinc, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11373807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373807 5 g 5g
11363807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11373807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035660.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Utilisé dans les applications photo-optiques et les dopants. Il est également utilisé comme composant dans la fabrication de semi-conducteurs.
Zinc arsenide is used in photo optic applications and dopants. It is also used as a component in the manufacture of semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12006-40-5
Formule moléculaire As2Zn3
Poids moléculaire (g/mol) 345.98
Numéro MDL MFCD00049629
Clé InChI RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
CID PubChem 25147458
Nom IUPAC Bis(zincio-λ²-arsanyl) zinc
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc arsenide
Point de fusion 1015°C
Forme physique 6,35 mm et pièces en bas
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.528
Densité 5.528
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dilute sulfuric acid.
Poids de la formule 345.95
Pourcentage de pureté 99.999%