Learn More
Arséniure de zinc, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11448257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448257 100 g 100g
11438257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11448257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17623.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12006-40-5
Formule moléculaire As2Zn3
Poids moléculaire (g/mol) 345.98
Numéro MDL MFCD00049629
Clé InChI RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc arsenide, trizincarsa-1,4-diene, zinc arsenide, pieces trace metals basis
CID PubChem 25147458
Nom IUPAC Bis(zincio-λ²-arsanyl) zinc
SMILES [Zn].[Zn]=[As].[Zn]=[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc arsenide
Point de fusion 1015°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 345.95
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.528