Learn More
Bromure de zinc anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480697 500 g 500g
11470697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22510.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Bromure de zinc, 98 %, Br2Zn, numéro CAS-7699-45-8, acmc-209p7h, bromure de zinc, anhydre 100 g, bromure de zinc, bromure de zinc hydraté, puratronic, ksc378m6n, dibromure d’ions zinc 2+, bromure de zinc ii, 500 g, EM > 9, 650°C, 4,201
Zinc bromide solution can be used as a transparent shield against radiation. It is used as an optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It finds an application as Lewis acid in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution de bromure de zinc peut être utilisée comme un blindage transparent contre les rayonnements. Elle est utilisée comme catalyseur optimal pour la réaction stéréospécifique et régiosélective des silacyclopropanes avec des composés carbonylés. Elle est utilisée en tant qu‘acide de Lewis dans les réactions organiques.
Solubilité
Soluble dans l‘alcool, l‘éther, l‘acétone et le tétrahydrofurane.
Remarques
Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 650°C
Nom chimique ou matériau Zinc bromide
Point de fusion 394°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 500 g
Numéro UN UN3260
Beilstein EM>9,
Merck Index 14,10129
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.5452
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.201
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc bromide