Learn More
Bromure de zinc anhydre, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399728
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399728 10 g 10g
11319738 50 g 50g
11309738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044223.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 650°C
Nom chimique ou matériau Zinc bromide
Point de fusion 394°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10129
Informations sur la solubilité Very soluble in ethanol and soluble in ethyl ether. Soluble in water (at 20°C 4470g/L).
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 99.999%
Indice de réfraction 1.5452
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.201 g/mL