Learn More
Bromure de zinc, Puriss., anhydre, ≥ 98%, Honeywell Fluka™
Code produit 15660570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15660570 4 x 5 kg 4 pièces
15630570 100 g 100g
15670570 500 g 500g
15640570 1 kg 1kg
15680570 5 kg 5kg
15650570 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15660570 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 021284X5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., anhydre, ≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Bromide
Quantité 4 x 5 kg
Formule linéaire ZnBr2
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 225.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss.