Learn More
Bromure de zinc, ultra sec, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348587 5 g 5g
11338587 25 g 25g
11328587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035725.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7699-45-8 | Br2Zn | 225.188 g/mol
Zinc bromide is an optimal catalyst for stereo specific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds. It is used as a transparent shield against radiation, as a fluid to displace drilling muds in transition phases, as a lewis acid in organic chemistry, colloidon emulsions for photography, a nutritional or functional ingredient in food and oral care products..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7699-45-8
Formule moléculaire Br2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 225.188
Numéro MDL MFCD00011294
Clé InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
CID PubChem 10421208
Nom IUPAC dibromure de zinc
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Specifications
Point d’ébullition 650°C
Nom chimique ou matériau Zinc bromide
Point de fusion 394°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10129
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether,90% alcohol.
Poids de la formule 225.19
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.5452
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.201 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc bromide, ultra dry
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc bromide