Learn More
Zinc Carbonate Basic, purum p.a., ≥58% Zn basis (KT), Honeywell™
Code produit 15617580 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15617580 250 g Flacon poly 250g
15607580 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15617580 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 96466250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a.,≥58% Zn basis (KT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-02-5
Formule moléculaire C2H6O12Zn5
Poids moléculaire (g/mol) 548.96
Numéro MDL MFCD00011519
Clé InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Nom IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc carbonate basic
Couleur Blanc
pH 9.5 (at 50g/L 20°C)
Quantité 250 g
Formule linéaire [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Pourcentage de pureté ≥58% Zn basis (KT)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 3.5g/cm3