Learn More
Hydroxyde de carbonate de zinc, 58 %, extra pur, poudre, (53 % min de Zn), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10022830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10022830 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10022830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222650010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc carbonate hydroxide
Note relative au nom (53% Zn min.)
CAS 5263-02-5
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 53% min. (Zn) (Complexometry)
Formule moléculaire C2H6O12Zn5
Formule linéaire 3Zn(OH)2·2ZnCO3
Numéro MDL MFCD00011519
Merck Index 13, 10184
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Clé InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 548.96
Poids de la formule 549.01
Pourcentage de pureté 58%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.39
Densité 4.3900g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc carbonate hydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc carbonate hydroxide