Learn More
Carbonate de zinc, pur, base, Fisher Chemical
Code produit 10244260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10244260 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10244260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur Z/0800/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 5263-02-5
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C2H6O12Zn5
Numéro MDL MFCD00011519
Clé InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 548.96
Poids de la formule 549.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc carbonate hydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.