Learn More
Chlorure de zinc, 1 M dans l’éther diéthylique, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481827 100 mL 100mL
15491827 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042781.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7646-85-7 | Molecular Formula: Cl2Zn | Molecular Weight: 136.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Couleur Incolore
Forme physique Des mesures
Quantité 100 mL
Point d’éclair -40°C (-40°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 0.835g/mL
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN UN2924
Merck Index 14,10132
Poids de la formule 136.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans de l’éther diéthylique