Learn More
Chlorure de zinc, 1 M en présence d’éther diéthylique, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc chloride |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Point d’éclair | -40°C (-40°F) |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 0.835 g/mL |
| Formule linéaire | ZnCl2 |
| Numéro UN | UN2924 |
| Merck Index | 14,10132 |
| Afficher plus |