Learn More
Chlorure de zinc, 99,99 %, (traces de métal), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792954 50 g Flacon en verre 50g
10267230 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792954 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318170500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.29
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Point d’ébullition 732.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Point de fusion 293.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Densité .98g/mL
Formule linéaire ZnCl2
Fieser 01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
Merck Index 15, 10331
Informations sur la solubilité Solubility in water: 432g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and ether,freely soluble in acetone
Poids de la formule 136.29
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces