Learn More
Chlorure de zinc, anhydre, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497737 500 g 500g
11433890 100 g -
11407747 2500 g 2500g
11417747 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11497737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16281.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chlorure de zinc, > -98 %, Cl2Zn, numéro CAS-7646-85-7, chlorure de zinc, chlorure de zinc ii, zintrace, dichlorure de zinc, chlorure de zinc zncl2, chlorure de zinc, anhydre, dichlorure de zine, fumée de chlorure de zinc, chlorure de zinc, beurre de zinc, 500 g, 732°C, CHEBI:49976, 2.91
Chlorure de zinc, >-98 %, Cl2Zn, numéro CAS 7646-85-7, chlorure de zinc, chlorure de zinc ii, zintrace, dichlorure de zinc, chlorure de zinc zncl2, chlorure de zinc, anhydre, dichlorure de zinc, fumée de chlorure de zinc, chlorure de zinc, beurre de zinc, 500 g, 732°C, CHEBI:49976, 2.91
Applications
Le chlorure de zinc est utilisé comme catalyseur, agent de déshydratation et de condensation, flux de soudure et réactif d’attaque de métaux. Il est également utilisé pour la conservation d’échantillons anatomiques, de produits de préservation du bois, de désodorisants, de désinfectants et de matériaux d’embaumement. Il est également utilisé comme mordant pour l’impression et la teinture de matériaux et dans les procédés de vulcanisation des fibres et du caoutchouc. Il est utile en tant qu’électrolyte dans les piles sèches, l’industrie métallurgique, la galvanisation du fer et la galvanoplastie. Il est utile dans la synthèse organique, par exemple dans l’acylation de Friedel-Crafts, la synthèse de Fischer de l’indole, le réactif Lucas (chlorure de zinc avec HCl), l’activation des halogénures d’allyle/de benzyle pour les réactions avec les oléfines ou avec une réduction des halogénures catalysée au cyanoborohydrure de sodium, les réactifs organozinc à utiliser en couplage de Negishi et les réactions de condensation aldolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le HCl dilué, l’alcool, le glycérol, l’acétone et l’éther.
Remarques
Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Point d’ébullition 732°C
Nom chimique ou matériau Zinc chloride
Point de fusion 290°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN UN2331
Merck Index 14,10132
Informations sur la solubilité Soluble in water,dilute HCl,alcohol,glycerol,acetone and ether.
Poids de la formule 136.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.91
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.