Learn More
Solution de chlorure de zinc Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Chloride solution |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7646-85-7 |
| Formule moléculaire | Cl2Zn |
| Concentration | 0.05 M |
| Clé InChI | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | Cl[Zn]Cl |
| Nom IUPAC | dichlorozinc |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.28 |
| CID PubChem | 5727 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc chloride 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3008500
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .