Learn More
Zinc Citrate Tribasic Dihydrate, purum, ≥98% (KT), Honeywell Fluka™
Code produit. 15687580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
Code produit. 15687580
Marque: Honeywell-Fluka 96494100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc citrate tribasic dihydrate
Point de fusion 334°C
CAS 5990-32-9
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule moléculaire C12H14O16Zn3
Formule linéaire (C6H5O7)2Zn3 · 2H2O
Numéro MDL MFCD00150587
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3819614
Synonyme zinc citrate dihydrate, unii-021ibv57il, acmc-20aj8r, citric acid zinc salt dihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt 2:3 , dihydrate, trizinc 2+ dicitrate dihydrate, zinc citrate, dihydrate, reagent, trizinc, ion zn2+ dicitrate dihydrate, zinc 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate-water 3/2/2, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt, hydrate 2:3:2
Clé InChI OXAGUGIXGVHDGD-UHFFFAOYSA-H
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Nom IUPAC trizinc;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 610.368
CID PubChem 16213234
Poids de la formule 610.4g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (calc. based on dry substance, KT)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder