Learn More
Couple zinc-cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-41012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10591301
Marque: Thermo Scientific Acros 271440250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53801-63-1 | CuZn | 128.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53801-63-1
Formule moléculaire CuZn
Poids moléculaire (g/mol) 128.93
Numéro MDL MFCD00084851
Clé InChI TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc-copper couple, cu.zn, zinc copper, copper, compound with zinc 1:1, zinc-copper, brass alloy, zn copper, copper-zinc alloy, zinc copper couple, cu-zn
CID PubChem 10290809
Nom IUPAC Cuivre , Zinc
SMILES [Cu].[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc copper couple
Couleur Gris à noir
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Formule linéaire ZnCu
Fieser 14,309; 15,367; 16,331; 17,407
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc copper couple
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.