Learn More
Cyanure de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466840
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 11466840
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15836.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 557-21-1 | Zn(CN)2
Zinc cyanide is used for electroplating of zinc. In Gatterman reaction , it is used for the introduction of formyl group in to aromatic compounds as well as to prepare 2-hydroxy-1-nafthaldehyde and mesitaldehyde. It is also used in chemical analysis in analytical chemistry. Further, it acts as a catalyst for the cyanosilylation of aldehydes and ketones. In addition to this, it reacts with 1,3,5-triethyl-benzene to get 2,4,6-triethyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de zinc est utilisé pour la galvanoplastie du zinc. Dans la réaction de Gatterman, il est utilisé pour l‘introduction du groupe formyle dans des composés aromatiques ainsi que pour préparer le 2-hydroxy-1-nafthalaldéhyde et le mésitaldéhyde. Il est également utilisé dans l‘analyse chimique en chimie analytique. De plus, il agit comme catalyseur pour la cyanosilylation des aldéhydes et des cétones. De plus, il réagit avec le 1,3,5-triéthyl-benzène pour obtenir le 2,4,6-triéthyl-benzaldéhyde.
Solubilité
Soluble dans les alcalis, le cyanure de potassium et l‘ammoniac. Insoluble dans l‘eau et la plupart des solvants.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-21-1
Formule moléculaire Zn(CN)2
Numéro MDL MFCD00011292
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc cyanide
Point de fusion 800°C (decomposition)
Quantité 25 g
Formule linéaire Zn(CN)2
Numéro UN UN1713
Beilstein 4124366
Merck Index 14,10135
Informations sur la solubilité Soluble in alkalies,potassium cyanide and ammonia. Insoluble in water and most solvents.
Poids de la formule 117.42
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.852
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc cyanide