Learn More
Difluorure de zinc, TRC
Code produit 30449682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449682 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449682 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ43969025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Difluoride
CAS 7783-49-5
Quantité 25 g
Formule moléculaire F2Zn
Synonyme Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride
Formule InChI InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Nom IUPAC difluorure de zinc
Poids moléculaire (g/mol) 103.38
Poids de la formule 101.926