Learn More
Difluorure de zinc, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zinc Difluoride |
| CAS | 7783-49-5 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | F2Zn |
| Synonyme | Zinc Difluoride (ZnF2), Zinc Fluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [F-].[F-].[Zn+2] |
| Nom IUPAC | difluorure de zinc |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.38 |
| Poids de la formule | 101.926 |