Learn More
Zinc Flake, -325 mesh, 97% (Metals basis), Thermo Scientific™
Code produit. 15482127
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
Code produit. 15482127
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045070.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gray
Aspect Gray flake
Densité 7.14g/cm3
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 97% (Metals basis)
Forme Flake