Learn More
Fluorure de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10510362 250 g Flacon en plastique 250g
10009061 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10510362 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363912500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-49-5
Formule moléculaire F2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 103.38
Numéro MDL MFCD00011298
Clé InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
CID PubChem 10129912
Nom IUPAC difluorure de zinc
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Point d’ébullition 1500.0°C
Nom chimique ou matériau Zinc fluoride
Point de fusion 872.0°C to 910.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Marron à blanc
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ZnF2
Fieser 06,514
Merck Index 15, 10335
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hcl, hno3 and nh4oh, insoluble in alcohol
Poids de la formule 103.38
Pourcentage de pureté 98%