Learn More
Zinc Fluoride, 99%, Honeywell Fluka™
Code produit 15661770 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15661770 500 g Flacon poly 500g
15651770 25 g Flacon poly 25g
15641770 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15661770 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 205567500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Powder, 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-49-5
Formule moléculaire F2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 103.377
Numéro MDL MFCD00011298
Clé InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
CID PubChem 10129912
Nom IUPAC zinc;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Fluoride
Point de fusion 872°C
Couleur Blanc
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnF2
Poids de la formule 103.39g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (970°C)
Densité 4.95g/mL at 25°C