Learn More
Fluorure de zinc, anhydre, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387237 50 g 50g
11377237 250 g 250g
11367237 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011541.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
It is widely used in fluorination of organic compounds, as additive of electrolytic aluminum and also in electroplating baths. It is used in preserving food, manufacture of flux, oxygen-sensitive applications such as metal production, glasses, enamels, fabrics and plastics. It is also used in oil refining, manufacture of pharmaceuticals, manufacture phosphors for fluorescent electric lights, and floor coverings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-49-5
Formule moléculaire F2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 103.377
Numéro MDL MFCD00011298
Clé InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
CID PubChem 10129912
Nom IUPAC difluorure de zinc
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Point d’ébullition 1500°C
Nom chimique ou matériau Zinc fluoride
Point de fusion 872°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (anhydrous)
Densité 4.95
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 103.37
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc fluoride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc fluoride