Learn More
Fluorure de zinc, Puratronic™, 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466005 100 g 100g
11302088 5 g 5g
11312088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15466005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012986.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
It is widely used in fluorination of organic compounds, as additive of electrolytic aluminum and also in electroplating baths. It is used in preserving food, manufacture of flux, oxygen-sensitive applications such as metal production, glasses, enamels, fabrics and plastics. It is also used in oil refining, manufacture of pharmaceuticals, manufacture phosphors for fluorescent electric lights, and floor coverings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-49-5
Formule moléculaire F2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 103.377
Numéro MDL MFCD00011298
Clé InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
CID PubChem 10129912
Nom IUPAC difluorure de zinc
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Spezifikation
Point d’ébullition 1500°C
Nom chimique ou matériau Zinc fluoride
Point de fusion 872°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.95 g/mL
Formule linéaire ZnF2
Merck Index 14,10136
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 103.37
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.