Learn More
Fluorure de zinc tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347727 500 g 500g
11357727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014127.36
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13986-18-0 | Molecular Formula: F2H8O4Zn | Molecular Weight: 175.437 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13986-18-0
Formule moléculaire F2H8O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 175.437
Numéro MDL MFCD00149892
Clé InChI OEUUYPRXVRBIFO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc fluoride tetrahydrate, zinc fluoride, tetrahydrate, unii-sq7815wxfb, zinc difluoride tetrahydrate, sq7815wxfb, zinc fluoride tetrahydrate mi, acmc-1c1qo, ksc497c6d, zinc, ion zn2+ tetrahydrate difluoride, zinc fluoride, tetrahydrate,
CID PubChem 44717730
Nom IUPAC fluorure de zinc tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc fluoride tetrahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,10136
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 175.43 (103.37 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%