Learn More
Acétylacétonate de zinc(II), ca. 25 % de zinc
Code produit 10569833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10569833 100 g Flacon en verre 100g
10176863 5 g Flacon en verre 5g
10783245 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10569833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388771000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263,60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-63-6
Formule moléculaire C10H14O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 263.60
Numéro MDL MFCD00000035
Clé InChI CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Synonyme zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
CID PubChem 131675103
SMILES [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Point d’ébullition 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Nom chimique ou matériau Zinc(II) acetylacetonate
Point de fusion 124.0°C to 126.0°C
Couleur Blanc à ivoire
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
Nom IUPAC zinc(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Poids de la formule 263.59
Pourcentage de pureté ∼25% (Zn)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc(II) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement