Learn More
Iodure de zinc, 98+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10378340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10378340 50 g Flacon en verre 50g
10686782 250 g Flacon en verre 250g
10677934 1 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10378340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208060500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10139-47-6
Formule moléculaire I2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 319.19
Numéro MDL MFCD00011299
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc iodide
Point de fusion 446°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre cristalline hygroscopique ou cristaux
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Formule linéaire ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Merck Index 15, 10339
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 319.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.74
Densité 4.7400g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc iodide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide