Learn More
Iodure de zinc, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Iodide |
| CAS | 10139-47-6 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | I2Zn |
| Synonyme | NSC 39113, Zinc Diiodide |
| Formule InChI | InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | I[Zn]I |
| Nom IUPAC | diiodozinc |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.19 |
| Poids de la formule | 317.7381 |