Learn More
Iodure de zinc, TRC
Code produit 30456654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4396755G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Iodide
CAS 10139-47-6
Quantité 5 g
Formule moléculaire I2Zn
Synonyme NSC 39113, Zinc Diiodide
Formule InChI InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES I[Zn]I
Nom IUPAC diiodozinc
Poids moléculaire (g/mol) 319.19
Poids de la formule 317.7381