Learn More
Norme isotopique du zinc : Zn à 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Zn-68)
Code produit 30323883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30323883 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323883 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS68ZN50
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Zinc-68
CAS 14378-35-9
Noms d’analytes ou de composants Zinc-68
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 68 Zn
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme 68 Zn
Formule InChI InChI=1 S/Zn/i1+3
Type de solution Solution unique
SMILES [68 Zn]
Élément Zn
Nom IUPAC ZN-68
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 67.92
Quantité 50 mL
Poids de la formule 67.9248
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.