Learn More
Nitrate de zinc, 6-hydraté, cristal, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15578284 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578284 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15568284 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15578284 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 434405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    771.06€
    526.90€ / 2.5kg
    Économisez 244.16€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 10196-18-6
Formule moléculaire H12N2O12Zn
Poids moléculaire (g/mol) 297.48
Numéro MDL MFCD00149889
Clé InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
CID PubChem 15865313
Nom IUPAC dinitrate de zinc hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Nitrate
Note relative au nom 6-Hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.07kg
Poids de la formule 297.47
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™