Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10036103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10036103 250 g Flacon en plastique 250g
10286980 5 g Flacon en verre 5g
10276980 1 kg Flacon en plastique 1kg
11944271 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10036103 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    29.65€ / 250g
    Économisez 4.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10196-18-6 | H12N2O12Zn | 297.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10196-18-6
Formule moléculaire H12N2O12Zn
Poids moléculaire (g/mol) 297.48
Numéro MDL MFCD00149889
Clé InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
CID PubChem 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc nitrate hexahydrate
Point de fusion 36.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Zn(NO3)2·6H2O
Merck Index 14,10144
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nom IUPAC dinitrate de zinc hexahydraté
Poids de la formule 297.46
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.