Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc nitrate hexahydrate |
| Point de fusion | 36.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux adhérents |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | Zn(NO3)2·6H2O |
| Merck Index | 14,10144 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 1800g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Nom IUPAC | dinitrate de zinc hexahydraté |
| Afficher plus |