Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, Puratronic™, 99,998 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Zinc nitrate hexahydrate is used as an analytical reagent, catalyst and as a mordant in dyeing. It finds application in electro galvanizing, rubber industry and in the water treatment industry. It is widely used as the precursor for the synthesis of zinc oxide. It is employed in the preparation of the steel phosphating agent. In the field of agriculture, it is used for nourishing and protecting fruit trees from acid rain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Zinc nitrate hexahydrate |
| Point de fusion | ∼36°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 2.07 g/mL |
| Formule linéaire | Zn(NO3)2·6H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Zinc nitrate hexahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate