Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Code produit 15677580 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15677580 500 g Flacon poly 500g
15667580 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15677580 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 96482500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10196-18-6
Formule moléculaire H12N2O12Zn
Poids moléculaire (g/mol) 297.48
Numéro MDL MFCD00149889
Clé InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
CID PubChem 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc nitrate hexahydrate
Point de fusion 38.9°C
Couleur Colorless
Quantité 500 g
Formule linéaire Zn(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN UN1514
Nom IUPAC zinc(2+) hexahydrate dinitrate
Poids de la formule 297.49g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (KT)
Odeur Weak
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 2.06g/cm3