Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, TRC
Code produit 30456882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456882 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456882 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4398001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Nitrate Hexahydrate
CAS 10196-18-6
Quantité 1 g
Formule moléculaire H12N2O12Zn
Synonyme Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate
Formule InChI InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC dinitrate de zinc hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 297.51
Poids de la formule 295.9682