Learn More
Oxyde de zinc, 99,999 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10287180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10287180 25 g Flacon en verre 25g
10617114 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10287180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315790250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc oxide
Point de fusion 1975.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.6
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Densité 5.6000g/mL
Formule linéaire ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15, 10347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Poids de la formule 81.38
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces