Learn More
Oxyde de zinc, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10390064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10390064 100 g Flacon en plastique 100g
10720492 5 g Flacon en verre 5g
10701915 500 g Flacon en plastique 500g
10311261 1 kg Flacon en plastique 1kg
11914141 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10390064 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 422741000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc oxide
Point de fusion 1975.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15,10347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in diluted acetic or mineral acids,ammoni,um carbonate,fixed alkali hydroxide solution,insoluble in alcohol
Poids de la formule 81.38
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.6
Densité 5.6000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide