Learn More
Oxyde de zinc, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10701915 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10701915 500 g Flacon en plastique 500g
10720492 5 g Flacon en verre 5g
10390064 100 g Flacon en plastique 100g
10311261 1 kg Flacon en plastique 1kg
11914141 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10701915 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 422745000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc oxide
Point de fusion 1975.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Merck Index 15,10347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in diluted acetic or mineral acids,ammoni,um carbonate,fixed alkali hydroxide solution,insoluble in alcohol
Poids de la formule 81.38
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.6
Densité 5.6000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc oxide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement