Learn More
Oxyde de zinc, lourd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443267 5000 g 5000g
11433267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16188.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Mainly used in coating auxiliary agents, electronics chemicals, leather auxiliary agents, paper chemicals, petroleum additives, plastic auxiliary agents, rubber auxiliary agents,surfactants, textile auxiliary agents. Nanometer zinc oxide can also be used for high-grade ceramic material, can reduce the sintering temperature, achieving the purpose of saving energy. Used as the sulfuration active agents and reinforcing agents for various natural rubber and compound rubber products as well as the colorants and filling agents of white glue. It can also be used as additives to improve textile, textile ultraviolet resistant function and self-cleaning ability, can also be used in feed industry additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Principalement utilisé dans le revêtement d‘agents auxiliaires, de produits chimiques électroniques, d‘agents auxiliaires en cuir, de produits chimiques en papier, d‘additifs pétroliers, d‘agents auxiliaires en plastique, d‘agents auxiliaires en caoutchouc, de surfactants, d‘agents auxiliaires en textile. Le nanomètre oxyde de zinc peut également être utilisé pour les matériaux en céramique de haute qualité, peut réduire la température de frittage, ce qui permet d‘économiser de l‘énergie. Utilisé comme agents actifs de sulfuration et agents de renforcement pour divers produits en caoutchouc naturel et en caoutchouc composé, ainsi que les colorants et agents de remplissage de colle blanche. Il peut également être utilisé comme additifs pour améliorer la fonction textile, la résistance aux ultraviolets textiles et la capacité d‘auto-nettoyage, et peut également être utilisé dans l‘additif de l‘industrie des aliments pour animaux
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l‘écart du métal de terre alcalin fort. Métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc oxide
Point de fusion 1975°C
Note relative au nom heavy
Quantité 5000 g
Odeur Odorless
Densité 5.606
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,10147
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 81.37
Pourcentage de pureté 98%