Learn More
Oxyde de zinc, NanoArc™ ZN-0625, dispersion colloïdale à 50 % dans l'acétate de monométhyléther de 1,2-propanediol avec dispersant
Code produit 11490900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490900 100 g 100g
11400910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044924.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dispersion colloïdale avec dispersant | CAS : 1314-13-2 | OZn | 81,38 g/mol
Dispersion d’oxyde de zinc dans Dowanol PMA adapté à l’incorporation dans une grande variété de formulations de revêtements
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
  • Dispersion de l‘oxyde de zinc dans PMA Dowanol™ convenant à l‘incorporation dans une grande variété de formulations de revêtements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc oxide, NanoTek™ Z1102PMA
Note relative au nom 50% in 1,2-propanediol monomethyl ether acetate, colloidal dispersion with dispersant
Forme physique Poudre sèche (type)
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 50% in 1, 2-propanediol monomethyl ether acetate
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 81.37
Odeur Ester-like
RUO– À des fins de recherche uniquement