Learn More
Substrat d’oxyde de zinc, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, 0001 orientation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Zinc Oxide Substrate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau Conditionnement
15496955 Zinc Oxide Substrate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15496955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045486.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
0001 Orientation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
CAS 1314-13-2
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Formule moléculaire OZn
Numéro MDL MFCD00011300
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol. Soluble in acids and alkalies.
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nom IUPAC oxozinc
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Poids de la formule 81.37