Learn More
BRAND™ Clips à ressort revêtus de zinc et de PE
Code produit. 10109440 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
6,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10109440
Marque: BRAND™ 76025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le revêtement en PE empêche les rayures et contribue à assurer une bonne résistance aux produits chimiques. Pour le montage mural de composants d’appareils cylindriques tels que des tuyaux ou des tubulures.
  • Ressort en acier inox
  • Le revêtement en zinc et en PE empêche les rayures
  • Pour une utilisation avec des tuyaux de montage et des tubulures et d’autres composants cylindriques sur les parois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Ressort en acier
Comprend Revêtement en zinc et en polyéthylène
Diamètre (métrique) 19 mm
Dimensions (métrique) de la poignée 19 mm